Ácido 2-fluoro-4-metoxifenilborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
L19960.03
L19960.06
L19960.03EA
70.3
EUR
L19960.03
L19960.06
Ácido 2-fluoro-4-metoxifenilborónico ≥98%
Ácido 2-fluoro-4-metoxifenilborónico
Purity: 98%
CAS No.: 162101-31-7
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Beilstein Reference: 9192698
MDL No.: MFCD04039323
Formula:
C₇H₈BFO₃ MW: 169,95 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039323 Núm. CAS: 162101-31-7 |