Ácido 2-fluoro-6-metoxifenilborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26064.06
H26064.03
H26064.06EA
57.9
EUR
H26064.06
H26064.03
Ácido 2-fluoro-6-metoxifenilborónico ≥98%
Ácido 2-fluoro-6-metoxifenilborónico
Purity: 98%
CAS No.: 78495-63-3
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 124-126°
MDL No.: MFCD02179483
Formula:
C₇H₈BFO₃ Pto. de fusión: 124…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179483 Núm. CAS: 78495-63-3 |