Ácido 3,5-difluoro-2-metoxifenilborónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
L19773.03
L19773.06
L19773.MD
L19773.03EA
71
EUR
L19773.03
L19773.06
L19773.MD
Ácido 3,5-difluoro-2-metoxifenilborónico ≥97%
Ácido 3,5-difluoro-2-metoxifenilborónico
Purity: 97%
CAS No.: 737000-76-9
Molecular Formula: C7H7BF2O3
Formula Weight: 187.94
Melting Point: 112-115°
MDL No.: MFCD03095353
Formula:
C₇H₇BF₂O₃ Pto. de fusión: 112…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095353 Núm. CAS: 737000-76-9 |