Ácido 3-fluoro-4-metoxifenilborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19818.03
L19818.06
L19818.03EA
64.6
EUR
L19818.03
L19818.06
Ácido 3-fluoro-4-metoxifenilborónico ≥98%
Ácido 3-fluoro-4-metoxifenilborónico
Purity: 98+%
CAS No.: 149507-26-6
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 237-239°
Beilstein Reference: 7370120
Formula:
C₇H₈BFO₃ Pto. de fusión: 237…239 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00807404 Núm. CAS: 149507-26-6 |