Ácido 3-(3,4-difluorofenil)propionico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(3,4-Difluorophenyl)propanoic acid
H26185.03
H26185.06
H26185.03EA
19.8
EUR
H26185.03
H26185.06
Ácido 3-(3,4-difluorofenil)propionico ≥98%
Ácido 3-(3,4-difluorofenil)propionico
Purity: 98%
CAS No.: 161712-75-0
Molecular Formula: C9H8F2O2
Formula Weight: 186.16
Melting Point: 49-53°
MDL No.: MFCD00799520
Formula:
C₉H₈F₂O₂ MW: 186.16 g/mol Pto. de fusión: 49…53 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00799520 Núm. CAS: 161712-75-0 |