2-(4-Nitrofenil)etanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
H54504.06 H54504.14
H54504.06EA 68.1 EUR
H54504.06 H54504.14
2-(4-Nitrofenil)etanol ≥98%
2-(4-Nitrofenil)etanol
Purity: 98% CAS No.: 100-27-6 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 177°/16mm MDL No.: MFCD00010202
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Pto. Ebullición: 177 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 59…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010202
Núm. CAS: 100-27-6
EINECS: 202-835-8