4-terc-Butil-2-nitrofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1812-25G B1812-5G
TCIAB1812-25GEA 184 EUR
TCIAB1812-25G TCIAB1812-5G
4-terc-Butil-2-nitrofenol ≥98.0% (por GC)
4-terc-Butil-2-nitrofenol
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Número MDL: MFCD00191888
Núm. CAS: 3279-07-0
EINECS: 221-914-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403e15f61f76bd2c7280ecc991b491b8a5bc71ba&vid=403e15f61f76bd2c7280ecc991b491b8a5bc71ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %