Octilfosfonato de dietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18588.22
L18588.06
L18588.14
L18588.22EA
605
EUR
L18588.22
L18588.06
L18588.14
Octilfosfonato de dietilo ≥98%
Octilfosfonato de dietilo
Purity: 98+%
CAS No.: 1068-07-1
Molecular Formula: C12H27O3P
Formula Weight: 250.32
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 88-89°/0.1mm
MDL No.: MFCD00015659
Formula:
C₁₂H₂₇O₃P Pto. Ebullición: 88…89 °C (0,1 mmHg) Densidad: 0,953 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015659 Núm. CAS: 1068-07-1 EINECS: 213-941-9 |