Dietilo propilfosfonato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17105.09
A17105.18
A17105.09EA
44.5
EUR
A17105.09
A17105.18
Dietilo propilfosfonato ≥97%
Dietilo propilfosfonato
Purity: 97%
CAS No.: 18812-51-6
Molecular Formula: C7H17O3P
Formula Weight: 180.19
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 94-96°/12mm
MDL No.: MFCD00015139
Formula:
C₇H₁₇O₃P Pto. Ebullición: 94…96 °C (12 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015139 Núm. CAS: 18812-51-6 |