Dietilo tetradecilfosfonato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21426.06
B21426.14
B21426.06EA
84.7
EUR
B21426.06
B21426.14
Dietilo tetradecilfosfonato 98%
Dietilo tetradecilfosfonato
Purity: 98%
CAS No.: 5191-09-3
Molecular Formula: C18H39O3P
Formula Weight: 334.47
Refractive Index: 1.4445
Melting Point: 8°
Boiling Point: 199-201°/3mm
MDL No.: MFCD00015597
Formula:
C₁₈H₃₉O₃P Pto. Ebullición: 199…201 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 8 °C Densidad: 0,922 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015597 Núm. CAS: 5191-09-3 |