Cloruro de hidrógeno 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
388361000
388368000
388361000.EA
193
EUR
388361000.
388368000.
Cloruro de hidrógeno 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Cloruro de hidrógeno
Formula:
HCl Pto. de inflamación: 17 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 2924 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 3.95 to 4.40 N |