Cloruro de hidrógeno 4 M in 1,4-dioxane 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
A16935.JVEA 373 EUR
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
Cloruro de hidrógeno 4 M in 1,4-dioxane 99%
Cloruro de hidrógeno
Purity: 99% CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Flash Point: 17°(63°F) MDL No.: MFCD00011324
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1.05
Pto. de inflamación: 17 °C (63 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II