Ácido sulfúrico 1.3 mol/l (2.6 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
MC307428.6010 MC307428.9010
PRLSMC307428.6010EA 0 EUR
PRLSMC307428.6010 PRLSMC307428.9010
Ácido sulfúrico 1.3 mol/l (2.6 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II