Ácido sulfúrico 200 ml/l (∼30 - 31%)

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC311062.1000 MC311062.9010
PRLSMC311062.1000EA 0 EUR
PRLSMC311062.1000 PRLSMC311062.9010
Ácido sulfúrico 200 ml/l (∼30 - 31%)
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR