Etiniltributil estaño 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethynyltri-n-butylstannane, Tributylethynylstannane
L20178.03
L20178.06
L20178.03EA
70.8
EUR
L20178.03
L20178.06
Etiniltributil estaño 96%
Etiniltributil estaño
Purity: 96%
CAS No.: 994-89-8
Molecular Formula: C14H28Sn
Formula Weight: 315.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4770
Boiling Point: 70°/0.2mm
Beilstein Reference: 3537659
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009420
Formula:
C₁₄H₂₈Sn MW: 315.09 g/mol Pto. Ebullición: 70 °C (0.2 mmHg) Densidad: 1.080 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) |
Número MDL:
MFCD00009420 Núm. CAS: 994-89-8 UN: 2788 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...