Cobre (II) yodato, anhidro ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Copper iodate
89459.04
89459.09
89459.18
89459.04EA
90.6
EUR
89459.04
89459.09
89459.18
Cobre (II) yodato, anhidro ≥95%
Cobre (II) yodato
Purity: 95%
CAS No.: 13454-89-2
Molecular Formula: Cu(IO3)2
Formula Weight: 413.35
Physical Form: Powder
Density: 5.241
Melting Point: dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00016055
Formula:
CuI₂O₆ MW: 413.35 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 5.241 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016055 Núm. CAS: 13454-89-2 UN: 1479 ADR: 5.1 II |