2,5-Dibromo-3-metiltiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L02693.06 L02693.14
L02693.06EA 39.6 EUR
L02693.06 L02693.14
2,5-Dibromo-3-metiltiofeno ≥98%
2,5-Dibromo-3-metiltiofeno
Purity: 98% CAS No.: 13191-36-1 Molecular Formula: C5H4Br2S Formula Weight: 255.97 Refractive Index: 1.6130 Boiling Point: 226-230° MDL No.: MFCD00015470
Formula: C₅H₄Br₂S
MW: 255,97 g/mol
Pto. Ebullición: 226…230 °C
Densidad: 1,972
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015470
Núm. CAS: 13191-36-1
EINECS: 236-147-4