3-Hidroxibutirato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
118541000 118545000 118540250
ACRO118541000EA 89 EUR
ACRO118541000 ACRO118545000 ACRO118540250
3-Hidroxibutirato de etilo 99%
3-Hidroxibutirato de etilo
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004545
Núm. CAS: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4195 to 1.4215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤600 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Oxychloride passes test
Insoluble matter ≤0.005 %