3-Hidroxibutirato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
B21521.14
B21521.22
B21521.14EA
41.5
EUR
B21521.14
B21521.22
3-Hidroxibutirato de etilo ≥98%
3-Hidroxibutirato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 5405-41-4
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 64°(148°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 1446190
MDL No.: MFCD00004545
Formula:
C₆H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 169…171 °C Densidad: 1,013 Pto. de inflamación: 64 °C (148 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004545 Núm. CAS: 5405-41-4 EINECS: 226-456-2 |