(R)-(-)-3-Hidroxibutirato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (R)-3-hydroxybutyrate, Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate
L14151.03
L14151.06
L14151.14
L14151.03EA
43.1
EUR
L14151.03
L14151.06
L14151.14
(R)-(-)-3-Hidroxibutirato de metilo ≥98%
(R)-(-)-3-Hidroxibutirato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 3976-69-0
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Pleasant
Boiling Point: 56-58°/11mm
Beilstein Reference: 3648161
Optical Rotation: -48.5° (c=1.3 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063289
Formula:
C₅H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 56…58 °C (11 mmHg) Densidad: 1,055 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063289 Núm. CAS: 3976-69-0 EINECS: 223-610-0 |