(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl (S)-(+)-3-Hydroxybutyrate, (S)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
L19996.06
L19996.14
L19996.06EA
126
EUR
L19996.06
L19996.14
(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de metilo ≥98%
(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 53562-86-0
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 56-58°/11mm
Beilstein Reference: 1720583
Optical Rotation: +48.5° (c=1.3 in chloroform)
MDL No.: MFCD00064461
Formula:
C₅H₁₀O₃ MW: 118,13 g/mol Pto. Ebullición: 56…58 °C (11 mmHg) Densidad: 1,055 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064461 Núm. CAS: 53562-86-0 EINECS: 258-628-8 |