(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl (S)-(+)-3-Hydroxybutyrate, (S)-Methyl 3-hydroxybutanoate, Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
H0704-25ML H0704-5ML
TCIAH0704-25MLEA 114 EUR
TCIAH0704-25ML TCIAH0704-5ML
(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de metilo ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-3-Hidroxibutirato de metilo
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 76°C
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD00064461
Núm. CAS: 53562-86-0
EINECS: 258-628-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3aade76716b0640ab6d420c25c83081ebb34a76&vid=f3aade76716b0640ab6d420c25c83081ebb34a76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +24.0 deg (neat)