Cloruro de bis(2-cloroetil)amonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13118.0B
A13118.18
A13118.30
A13118.0BEA
217
EUR
A13118.0B
A13118.18
A13118.30
Cloruro de bis(2-cloroetil)amonio 98%
Cloruro de bis(2-cloroetil)amonio
Purity: 98%
CAS No.: 821-48-7
Molecular Formula: C4H9Cl2N.HCl
Formula Weight: 178.49
Melting Point: 211-215°
Beilstein Reference: 3550356
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00012515
Formula:
C₄H₁₀Cl₃N Pto. de fusión: 211…215 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012515 Núm. CAS: 821-48-7 EINECS: 212-479-5 UN: 2923 ADR: 8,II |