Tetraetilurea ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
1,1,3,3-Tetraethylurea
L09458.06
L09458.14
L09458.06EA
32.6
EUR
L09458.06
L09458.14
Tetraetilurea ≥99%
Tetraetilurea
Purity: 99%
CAS No.: 1187-03-7
Molecular Formula: (CH3CH2)2NCON(CH2CH3)2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1763126
MDL No.: MFCD00042881
Formula:
C₉H₂₀N₂O Pto. Ebullición: 212…214 °C Densidad: 0,910 Pto. de inflamación: 81 °C (177 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042881 Núm. CAS: 1187-03-7 EINECS: 214-696-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...