4,4''-Diamino-p-terfenilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L05403.03
L05403.06
L05403.03EA
98.7
EUR
L05403.03
L05403.06
4,4''-Diamino-p-terfenilo 95%
4,4''-Diamino-p-terfenilo
Purity: 95%
CAS No.: 3365-85-3
Molecular Formula: C18H16N2
Formula Weight: 260.34
Melting Point: 244-250°
Beilstein Reference: 2120295
Formula:
C₁₈H₁₆N₂ MW: 260,34 g/mol Pto. de fusión: 244…250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051532 Núm. CAS: 3365-85-3 |