Metaliltributil estaño ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L20186.03
L20186.06
L20186.03EA
84.5
EUR
L20186.03
L20186.06
Metaliltributil estaño ≥98%
Metaliltributil estaño
Purity: 98%
CAS No.: 67883-62-9
Molecular Formula: C16H34Sn
Formula Weight: 345.16
Refractive Index: 1.4875
Formula:
C₁₆H₃₄Sn MW: 345.16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03425867 Núm. CAS: 67883-62-9 UN: 2788 ADR: 6.1 II |