Glicinato de terc-butilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
tert-Butyl 2-aminoacetate, tert-Butyl Glycinate
L16258.03
L16258.06
L16258.03EA
75.6
EUR
L16258.03
L16258.06
Glicinato de terc-butilo ≥97%
Glicinato de terc-butilo
Purity: 97%
CAS No.: 6456-74-2
Molecular Formula: H2NCH2CO2C(CH3)3
Formula Weight: 131.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 29-31°/2mm
Beilstein Reference: 2039000
MDL No.: MFCD00038194
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 29…31 °C (2 mmHg) Densidad: 0,960 |
Número MDL:
MFCD00038194 Núm. CAS: 6456-74-2 |