Ácido 3-hidroxi-3-metilbutírico ≥96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxyisovaleric acid, 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
42722.18
42722.30
42722.09
42722.18EA
151
EUR
42722.18
42722.30
42722.09
Ácido 3-hidroxi-3-metilbutírico ≥96%
Ácido 3-hidroxi-3-metilbutírico
Purity: 96%
CAS No.: 625-08-1
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.1
Refractive Index: 1.4408
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 128°/7mm
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1743952
MDL No.: MFCD00059081
Formula:
C₅H₁₀O₃ MW: 118,13 g/mol Pto. Ebullición: 128 °C (7 mmHg) Densidad: 1,1 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059081 Núm. CAS: 625-08-1 |