Diurón ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L02986.18
L02986.30
L02986.18EA
46.6
EUR
L02986.18
L02986.30
Diurón ≥97%
Diurón
Purity: 97%
CAS No.: 330-54-1
Molecular Formula: C9H10Cl2N2O
Formula Weight: 233.10
Odour: Odourless
Melting Point: 157-160°
Boiling Point: 180-190° dec.
Beilstein Reference: 2215168
Merck Reference: 14,3382
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00018136
Formula:
C₉H₁₀Cl₂N₂O Pto. Ebullición: 180…190 °C (desc.) Pto. de fusión: 157…160 °C Densidad: 1,48 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018136 Núm. CAS: 330-54-1 EINECS: 206-354-4 ADR: 9,III Índice Merck: 14,3382 |