Ácido tetracloroáurico (III) (40 - 44% Au) (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Auric chloride, tetra-Chloroauric acid, Gold chloride, Gold trichloride, Hydrogen tetrachloroaurate (III)
44744.NB
44744.NH
44744.NBEA
830
EUR
44744.NB
44744.NH
Ácido tetracloroáurico (III) (40 - 44% Au) (w/w) en solución acuosa
Ácido tetracloroáurico (III)
CAS No.: 16903-35-8
Molecular Formula: HAuCl4
Formula Weight: 339.79
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Orange
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011322
Formula:
HAuCl₄ MW: 339,78 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011322 Núm. CAS: 16903-35-8 EINECS: 240-948-4 UN: 3264 ADR: 8,III |