2-Cloro-4-fluorofenilacetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23132.06
B23132.14
B23132.06EA
33.2
EUR
B23132.06
B23132.14
2-Cloro-4-fluorofenilacetonitrilo ≥97%
2-Cloro-4-fluorofenilacetonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 75279-56-0
Molecular Formula: C8H5ClFN
Formula Weight: 169.59
Melting Point: 67-69°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00236029
Formula:
C₈H₅ClFN Pto. de fusión: 67…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236029 Núm. CAS: 75279-56-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II |