Potasio tetracloroáurato hidrato ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 49%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 27988-75-6
Molecular Formula: AuCl4K.xH2O
Formula Weight: 377.88(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow to orange
Melting Point: 357° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7681
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00043088
Formula:
AuCl₄K·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043088 Núm. CAS: 27988-75-6 EINECS: 237-190-1 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,7681 |