Potasio tetracloroáurato hidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Gold potassium chloride hydrate, Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, Potassium gold(III) chloride hydrate
B23292.03 B23292.06
B23292.03EA 207 EUR
B23292.03 B23292.06
Potasio tetracloroáurato hidrato ≥99%
Potasio tetracloroáurato hidrato
Purity: 99% CAS No.: 27988-75-6 Molecular Formula: AuCl4K.xH2O Formula Weight: 377.88(anhy) Melting Point: 357° dec. Merck Reference: 14,7681 MDL No.: MFCD00043088
Formula: AuCl₄K·xH₂O
MW: 377,88 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 357 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043088
Núm. CAS: 27988-75-6
EINECS: 237-190-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,7681