Carbamato de bencilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
105890250 105891000
ACRO105890250EA 39.6 EUR
ACRO105890250 ACRO105891000
Carbamato de bencilo 98%
Carbamato de bencilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007965
Núm. CAS: 621-84-1
EINECS: 210-710-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %