Carbamato de bencilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11569.14 A11569.22 A11569.30
A11569.14EA 37.4 EUR
A11569.14 A11569.22 A11569.30
Carbamato de bencilo ≥99%
Carbamato de bencilo
Purity: 99% CAS No.: 621-84-1 Molecular Formula: H2NCO2CH2C6H5 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 85-89° Beilstein Reference: 1865635
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.17 g/mol
Pto. de fusión: 85…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007965
Núm. CAS: 621-84-1
EINECS: 210-710-4