Bromuro de etilmagnesio ∼3.2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
183531000 183538000
183531000.EA 118 EUR
183531000. 183538000.
Bromuro de etilmagnesio ∼3.2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Bromuro de etilmagnesio
Formula: C₂H₅BrMg
Densidad: 1,14 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000043
Núm. CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 39 to 41 %
Water ≤1 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %