Bromuro de etilmagnesio 40% 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
347291000 347298000
347291000.EA 114 EUR
347291000. 347298000.
Bromuro de etilmagnesio 40% 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Bromuro de etilmagnesio
Formula: C₂H₅BrMg
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000043
Núm. CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown Solution
Titration Grignard 2.80 to 3.20 M