Bromuro de etilmagnesio 3 M in ether
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
CAS No.: 925-90-6
Molecular Formula: C2H5BrMg
Formula Weight: 133.28
Physical Form: Liquid
Density: 1.020
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow to brown
Odour: Ether-like
Melting Point: -116.3°
Boiling Point: 34.6°
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00000043
Formula:
C₂H₅BrMg Pto. Ebullición: 34,6 °C Pto. de fusión: –116,3 °C Densidad: 1,020 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000043 Núm. CAS: 925-90-6 EINECS: 213-127-3 UN: 3399 ADR: 4.3,I |