Bromuro de etilmagnesio 3 M in ether
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
87291.JT 87291.JU
87291.JTEA 77.6 EUR
87291.JT 87291.JU
Bromuro de etilmagnesio 3 M in ether
Bromuro de etilmagnesio
CAS No.: 925-90-6 Molecular Formula: C2H5BrMg Formula Weight: 133.28 Physical Form: Liquid Density: 1.020 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow to brown Odour: Ether-like Melting Point: -116.3° Boiling Point: 34.6° UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00000043
Grignard reagent
Formula: C₂H₅BrMg
Pto. Ebullición: 34,6 °C
Pto. de fusión: –116,3 °C
Densidad: 1,020
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000043
Núm. CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I