3-Buten-1-amina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Butenylamine, 4-Amino-1-butene
L20157.03 L20157.06
L20157.03EA 128 EUR
L20157.03 L20157.06
3-Buten-1-amina 97%
3-Buten-1-amina
Purity: 97% CAS No.: 2524-49-4 Molecular Formula: C4H9N Formula Weight: 71.12 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4240 Odour: Amine-like Boiling Point: 74-77° Beilstein Reference: 1735803 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD03425859
Formula: C₄H₉N
MW: 71.12 g/mol
Pto. Ebullición: 74…77 °C
Densidad: 0.777
Pto. de inflamación: –5 °C (23 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425859
Núm. CAS: 2524-49-4
ADR: 3 II