5-Cloro-o-anísaldehído 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H31860.06 H31860.14
H31860.06EA 87.3 EUR
H31860.06 H31860.14
5-Cloro-o-anísaldehído 97%
5-Cloro-o-anísaldehído
Purity: 97% CAS No.: 7035-09-8 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Characteristic Melting Point: 75-79° MDL No.: MFCD00033854
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,60 g/mol
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033854
Núm. CAS: 7035-09-8