1,4-Dioxano-2,5-diona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20096.06
B20096.14
B20096.06EA
48.5
EUR
B20096.06
B20096.14
1,4-Dioxano-2,5-diona ≥97%
1,4-Dioxano-2,5-diona
Purity: 97%
CAS No.: 502-97-6
Molecular Formula: C4H4O4
Formula Weight: 116.07
Melting Point: 81-83°
MDL No.: MFCD00081108
Formula:
C₄H₄O₄ Pto. de fusión: 81…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081108 Núm. CAS: 502-97-6 EINECS: 207-954-9 |