1-Nitro-2-(octiloxi)benceno, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene, 1-Nitro-2-(octyloxy)benzene, 2-(n-Octyloxy)nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
73732-100ML 73732-25ML 73732-5ML
73732-100MLEA 786 EUR
73732-100ML 73732-25ML 73732-5ML
1-Nitro-2-(octiloxi)benceno, Supelco®
1-Nitro-2-(octiloxi)benceno
Formula: C₁₄H₂₁NO₃
Número MDL: MFCD00014693
Núm. CAS: 37682-29-4
EINECS: 253-623-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e6ed89130a68325e3a9cfdf571ad0a357e9a2a8&vid=42fd4c23719ac0a005a462640d6cf743fd7abf9a&prid=web&clid=SAPDAM