Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
H53359.03
H53359.06
H53359.03EA
69.9
EUR
H53359.03
H53359.06
Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico ≥98%
Ácido 2-cloro-5-metoxifenilborónico
Purity: 98%
CAS No.: 89694-46-2
Molecular Formula: C7H8BClO3
Formula Weight: 186.40
Melting Point: 106-110°
MDL No.: MFCD06659858
Formula:
C₇H₈BClO₃ MW: 186,40 g/mol Pto. de fusión: 106…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659858 Núm. CAS: 89694-46-2 |