4-Pentilbenzaldehído 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L09208.03
L09208.06
L09208.03EA
55.9
EUR
L09208.03
L09208.06
4-Pentilbenzaldehído 95%
4-Pentilbenzaldehído
Purity: 95%
CAS No.: 6853-57-2
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.26
Refractive Index: 1.5215
Boiling Point: 142-144°/2mm
MDL No.: MFCD00043599
Formula:
C₁₂H₁₆O Pto. Ebullición: 142…144 °C (2 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043599 Núm. CAS: 6853-57-2 |