7-Cloro-p-cimeno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Chloromethyl)-4-isopropylbenzene
L11839.06
L11839.03
L11839.06EA
60.2
EUR
L11839.06
L11839.03
7-Cloro-p-cimeno 95%
7-Cloro-p-cimeno
Purity: 95%
CAS No.: 2051-18-5
Molecular Formula: C10H13Cl
Formula Weight: 168.67
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Pungent
Boiling Point: 119-120°/35mm
Beilstein Reference: 907207
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00018885
Formula:
C₁₀H₁₃Cl Pto. Ebullición: 119…120 °C (35 mmHg) Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018885 Núm. CAS: 2051-18-5 EINECS: 218-114-6 UN: 3265 ADR: 8,II |