2-(4-terc-Butilfenil)etanol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)ethanol
L13611.06
L13611.14
L13611.06EA
57.3
EUR
L13611.06
L13611.14
2-(4-terc-Butilfenil)etanol 96%
2-(4-terc-Butilfenil)etanol
Purity: 96%
CAS No.: 5406-86-0
Molecular Formula: C12H18O
Formula Weight: 178.28
Refractive Index: 1.5209
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 141-143°/15mm
Beilstein Reference: 2246595
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00236023
Formula:
C₁₂H₁₈O MW: 178,28 g/mol Pto. Ebullición: 141…143 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 31…35 °C Densidad: 0,975 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236023 Núm. CAS: 5406-86-0 EINECS: 410-020-5 ADR: 9,III |