Potasio tetracloroáurato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
316120010 316120050
ACRO316120010EA 201 EUR
ACRO316120010 ACRO316120050
Potasio tetracloroáurato 98%
Potasio tetracloroáurato
Formula: AuCl₄K
Pto. de fusión: 357 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043088
Núm. CAS: 13682-61-6
EINECS: 237-190-1
UN: 3260
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Assay ≥97.5 %