6-Bromoisoquinolina
Proveedor: Cayman Chemical
10007080-1 10007080-500
CAYM10007080-1EA 84.7 EUR
CAYM10007080-1 CAYM10007080-500
6-Bromoisoquinolina
6-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Número MDL: MFCD04973299
Núm. CAS: 34784-05-9