7-Bromoisoquinolina
Proveedor: Cayman Chemical
10007081-1 10007081-500
CAYM10007081-1EA 167 EUR
CAYM10007081-1 CAYM10007081-500
7-Bromoisoquinolina
7-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
MW: 208,0600 g/mol
Número MDL: MFCD07368661
Núm. CAS: 58794-09-5